Print…
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC7439A-100G PC7439A-25G PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA 37.7 EUR
APOSPC7439A-100G APOSPC7439A-25G APOSPC7439A-500G
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄ClF₃O
Peso Molecular: 196.56 g/mol
Ponto de ebulição: 142…143 °C
Densidade: 1.367 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040953
Número CAS: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
UN: 1993
ADR: 3 III