Print…
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7438W-250G PC7438W-100G PC7438W-1KG
APOSPC7438W-250GEA 0 EUR
APOSPC7438W-250G APOSPC7438W-100G APOSPC7438W-1KG
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Ponto de ebulição: 80 °C/50mmHg
Densidade: 1,622 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040834
Número CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2