Print…
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC7438V-100G PC7438V-500G PC7438V-1KG
APOSPC7438V-100GEA 34.8 EUR
APOSPC7438V-100G APOSPC7438V-500G APOSPC7438V-1KG
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Ponto de ebulição: 156…158 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040943
Número CAS: 2252-44-0