Print…
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7438UY-100G PC7438UY-500G PC7438UY-50G
APOSPC7438UY-100GEA 48 EUR
APOSPC7438UY-100G APOSPC7438UY-500G APOSPC7438UY-50G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Ponto de ebulição: 158…160 °C
Densidade: 1,632 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040942
Número CAS: 64115-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III