Print…
α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, p-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzene
PC7438UF-25G PC7438UF-5G PC7438UF-100G
APOSPC7438UF-25GEA 26.1 EUR
APOSPC7438UF-25G APOSPC7438UF-5G APOSPC7438UF-100G
α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Ponto de ebulição: 72…73 °C/15mmHg
Densidade: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052326
Número CAS: 65796-00-1
UN: 3265
ADR: 8,III