Print…
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
PC7438UE-1G PC7438UE-25G PC7438UE-5G
APOSPC7438UE-1GEA 29 EUR
APOSPC7438UE-1G APOSPC7438UE-25G APOSPC7438UE-5G
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Ponto de ebulição: 68…70 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221456
Número CAS: 116827-40-8