Print…
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
PC7438UB-100G PC7438UB-25G PC7438UB-5G
APOSPC7438UB-100GEA 0 EUR
APOSPC7438UB-100G APOSPC7438UB-25G APOSPC7438UB-5G
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Ponto de ebulição: 82…84 °C/10mmHg
Densidade: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061238
Número CAS: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8,II