Print…
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
PC7438U-25G PC7438U-5G PC7438U-100G
APOSPC7438U-25GEA 132 EUR
APOSPC7438U-25G APOSPC7438U-5G APOSPC7438U-100G
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Ponto de ebulição: 178…180 °C
Densidade: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061271
Número CAS: 159689-88-0
UN: 3265
ADR: 8,II