Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7438SD-10G PC7438SD-25G PC7438SD-100G
APOSPC7438SD-10GEA 21.9 EUR
APOSPC7438SD-10G APOSPC7438SD-25G APOSPC7438SD-100G
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 100…102 °C/12mmHg
Densidade: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036029
Número CAS: 1736-74-9