Print…
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7438SC-25G PC7438SC-5G
APOSPC7438SC-25GEA 69.6 EUR
APOSPC7438SC-25G APOSPC7438SC-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 97…98 °C/11mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061270
Número CAS: 50823-90-0