Print…
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7438SB-1G PC7438SB-25G PC7438SB-5G
APOSPC7438SB-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438SB-1G APOSPC7438SB-25G APOSPC7438SB-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 96…98 °C/12mmHg
Densidade: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153285
Número CAS: 175278-07-6