Print…
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7438NP-1G PC7438NP-25G PC7438NP-5G
APOSPC7438NP-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438NP-1G APOSPC7438NP-25G APOSPC7438NP-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Ponto de ebulição: 77 °C/12mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085176
Número CAS: 175205-64-8
UN: 2735
ADR: 8,III