Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438N-25G PC7438N-100G PC7438N-500G
APOSPC7438N-25GEA 39.3 EUR
APOSPC7438N-25G APOSPC7438N-100G APOSPC7438N-500G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Ponto de ebulição: 55…56 °C/2mmHg
Densidade: 1.425 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052329
Número CAS: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8+3 II