Print…
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438L-25G PC7438L-5G PC7438L-100G PC7438L-500G
APOSPC7438L-25GEA 40.6 EUR
APOSPC7438L-25G APOSPC7438L-5G APOSPC7438L-100G APOSPC7438L-500G
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Ponto de ebulição: 94…96 °C/15mmHg
Densidade: 1.435 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052330
Número CAS: 162046-61-9
UN: 3265
ADR: 8 II