Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7438H-10G PC7438H-1G PC7438H-25G
APOSPC7438H-10GEA 459 EUR
APOSPC7438H-10G APOSPC7438H-1G APOSPC7438H-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO₂
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052146
Número CAS: 122454-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III