Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7438G-100G PC7438G-25G PC7438G-500G
APOSPC7438G-100GEA 78.3 EUR
APOSPC7438G-100G APOSPC7438G-25G APOSPC7438G-500G
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.12 g/mol
Ponto de ebulição: 192…193 °C
Densidade: 1.285 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039474
Número CAS: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III