Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7438D-1G PC7438D-25G PC7438D-5G
APOSPC7438D-1GEA 29 EUR
APOSPC7438D-1G APOSPC7438D-25G APOSPC7438D-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O₂
Peso Molecular: 220.15 g/mol
Ponto de Fusão: 110…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204234
Número CAS: 175277-18-6