Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7436R-100G PC7436R-25G PC7436R-5G
APOSPC7436R-100GEA 168 EUR
APOSPC7436R-100G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₃S
Ponto de ebulição: 120…122 °C/15mmHg
Densidade: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042408
Número CAS: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8,II