Print…
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7436L-100G PC7436L-25G PC7436L-5G
APOSPC7436L-100GEA 0 EUR
APOSPC7436L-100G APOSPC7436L-25G APOSPC7436L-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₃S
Ponto de ebulição: 75…77 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 27…31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052316
Número CAS: 103008-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II