Print…
2-(Trifluoromethoxy)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7434P-25G PC7434P-5G PC7434P-1G
APOSPC7434P-25GEA 237 EUR
APOSPC7434P-25G APOSPC7434P-5G APOSPC7434P-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamide 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzamide
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.14 g/mol
Ponto de Fusão: 153…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042407
Número CAS: 127979-74-2