Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7434L-1G PC7434L-250MG
APOSPC7434L-1GEA 109 EUR
APOSPC7434L-1G APOSPC7434L-250MG
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Ponto de Fusão: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210176
Número CAS: 150162-39-3