Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7434J-100G PC7434J-25G PC7434J-5G
APOSPC7434J-100GEA 84.1 EUR
APOSPC7434J-100G APOSPC7434J-25G APOSPC7434J-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 93 °C/27mmHg
Densidade: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041530
Número CAS: 659-28-9
EINECS: 211-531-4