Print…
4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7434C-100G PC7434C-25G PC7434C-5G
APOSPC7434C-100GEA 106 EUR
APOSPC7434C-100G APOSPC7434C-25G APOSPC7434C-5G
4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
4-(Trifluoromethoxy)anisole
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Peso Molecular: 192.14 g/mol
Ponto de ebulição: 163…165 °C
Densidade: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216942
Número CAS: 710-18-9
EINECS: 615-239-1
UN: 1993
ADR: 3 III