Print…
4-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7434-100G PC7434-25G PC7434-500G
APOSPC7434-100GEA 29 EUR
APOSPC7434-100G APOSPC7434-25G APOSPC7434-500G
4-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 82 °C/20mmHg
Densidade: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041314
Número CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III