Print…
2-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7433Y-25G PC7433Y-1KG
APOSPC7433Y-25GEA 0 EUR
APOSPC7433Y-25G APOSPC7433Y-1KG
2-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
2-(Trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 61…63 °C/15mmHg
Densidade: 1,301 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035959
Número CAS: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN: 1993
ADR: 3,III