Print…
4'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 1-Ethanoyl-4-(trifluormethoxy)benzol, 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone
PC7433E-50G PC7433E-1KG PC7433E-250G
APOSPC7433E-50GEA 21.9 EUR
APOSPC7433E-50G APOSPC7433E-1KG APOSPC7433E-250G
4'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
4'-Trifluoromethoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 47…49 °C/15mmHg
Densidade: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042404
Número CAS: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0