Print…
3'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-Ethanoyl-3-(trifluormethoxy)benzol
PC7433D-1G PC7433D-25G PC7433D-5G
APOSPC7433D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7433D-1G APOSPC7433D-25G APOSPC7433D-5G
3'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
3'-Trifluoromethoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 55 °C/5mmHg
Densidade: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042403
Número CAS: 170141-63-6