Print…
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7433B-25G PC7433B-5G
APOSPC7433B-25GEA 154 EUR
APOSPC7433B-25G APOSPC7433B-5G
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204176
Número CAS: 3832-55-1