Print…
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7430-100G PC7430-25G
APOSPC7430-100GEA 671 EUR
APOSPC7430-100G APOSPC7430-25G
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Fórmula: CClF₃O₂S
Ponto de ebulição: 29…32 °C
Densidade: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007451
Número CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN: 3265
ADR: 8,II