Print…
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7428-1G PC7428-5G
APOSPC7428-1GEA 71.2 EUR
APOSPC7428-1G APOSPC7428-5G
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Ponto de Fusão: 112…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06200705
Número CAS: 870718-07-3