Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7424-1G PC7424-5G PC7424-250MG
APOSPC7424-1GEA 154 EUR
APOSPC7424-1G APOSPC7424-5G APOSPC7424-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BF₃O₂
Peso Molecular: 203.9541 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08689550
Número CAS: 957034-45-6