Print…
Trifluoromethanesulphonic anhydride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Triflic anhydride
PC7420-250G PC7420-1KG PC7420-500G
APOSPC7420-250GEA 127 EUR
APOSPC7420-250G APOSPC7420-1KG APOSPC7420-500G
Trifluoromethanesulphonic anhydride 99%
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Fórmula: C₂F₆O₅S₂
Ponto de ebulição: 81…83 °C
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1,677 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000408
Número CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,II