Print…
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC7415-1G PC7415-5G PC7415-25G
APOSPC7415-1GEA 65.4 EUR
APOSPC7415-1G APOSPC7415-5G APOSPC7415-25G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fórmula: C₉H₇BrF₃NO
Número MDL : MFCD00672936
Número CAS: 29124-62-7