Print…
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7413-100G PC7413-25G PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA 121 EUR
APOSPC7413-100G APOSPC7413-25G APOSPC7413-5G
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₃I
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672935
Número CAS: 364-12-5