Print…
3-Bromo-5-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7412-100G PC7412-25G PC7412-5G
APOSPC7412-100GEA 120 EUR
APOSPC7412-100G APOSPC7412-25G APOSPC7412-5G
3-Bromo-5-fluorotoluene 98%
3-Bromo-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrF
Ponto de ebulição: 63…66 °C/2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861195
Número CAS: 202865-83-6