Print…
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC7405-1G PC7405-25G PC7405-5G
APOSPC7405-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7405-1G APOSPC7405-25G APOSPC7405-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Fórmula: C₇H₇BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142871
Número CAS: 202865-78-9