Print…
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-4-fluoro-o-toluidine
PC7404-1G PC7404-5G PC7404-10G
APOSPC7404-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7404-1G APOSPC7404-5G APOSPC7404-10G
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
Fórmula: C₇H₇BrFN
Ponto de Fusão: 32…36 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861196
Número CAS: 202865-77-8