Print…
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7398-25G PC7398-5G
APOSPC7398-25GEA 39.3 EUR
APOSPC7398-25G APOSPC7398-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrFO
Peso Molecular: 203.01 g/mol
Ponto de Fusão: 51…56 °C
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00142872
Número CAS: 94569-84-3