Print…
2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7394-100G PC7394-25G
APOSPC7394-100GEA 68.4 EUR
APOSPC7394-100G APOSPC7394-25G
2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-5-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₅BrFN
Ponto de ebulição: 109…110 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 42…47 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070750
Número CAS: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III