Print…
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
PC7393-100G PC7393-25G PC7393-500G
APOSPC7393-100GEA 66.7 EUR
APOSPC7393-100G APOSPC7393-25G APOSPC7393-500G
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFI
Peso Molecular: 300.9 g/mol
Ponto de ebulição: 224…225 °C
Densidade: 2.323 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142868
Número CAS: 202865-73-4