Print…
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7392-1G PC7392-250MG PC7392-100MG
APOSPC7392-1GEA 1540 EUR
APOSPC7392-1G APOSPC7392-250MG APOSPC7392-100MG
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Fórmula: C₆H₁₀F₃NO₂
Peso Molecular: 185.15 g/mol
Ponto de Fusão: 272…275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039528
Número CAS: 2792-72-5