Print…
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodo-1,1,1-trifluorobutane, 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
PC7385-5G PC7385-25G
APOSPC7385-5GEA 94.4 EUR
APOSPC7385-5G APOSPC7385-25G
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane 99%
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Fórmula: C₄H₆F₃I
Peso Molecular: 237.99 g/mol
Ponto de ebulição: 126…127 °C
Densidade: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041543
Número CAS: 461-17-6