Print…
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7379-100G PC7379-25G PC7379-5G
APOSPC7379-100GEA 148 EUR
APOSPC7379-100G APOSPC7379-25G APOSPC7379-5G
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrFO
Ponto de ebulição: 80 °C/0,5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143093
Número CAS: 77771-03-0