Print…
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC7376-100G PC7376-500G PC7376-1KG
APOSPC7376-100GEA 37.7 EUR
APOSPC7376-100G APOSPC7376-500G APOSPC7376-1KG
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
Useful reagent for introduction of trifluoroethyl group.
Fórmula: C₉H₉F₃O₃S
Ponto de ebulição: 87…92 °C/0,1mmHg
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000443
Número CAS: 433-06-7
EINECS: 207-085-5