Print…
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
PC7373-25G PC7373-5G
APOSPC7373-25GEA 37.7 EUR
APOSPC7373-25G APOSPC7373-5G
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrFO
Ponto de Fusão: 91…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142876
Número CAS: 202865-66-5