Print…
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol, (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7372-25G PC7372-5G
APOSPC7372-25GEA 69.6 EUR
APOSPC7372-25G APOSPC7372-5G
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrFO
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672925
Número CAS: 229027-89-8