Print…
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7371-100G PC7371-25G PC7371-500G
APOSPC7371-100GEA 94.5 EUR
APOSPC7371-100G APOSPC7371-25G APOSPC7371-500G
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrFN
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672924
Número CAS: 36282-26-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III