Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7363-10G PC7363-1G PC7363-5G
APOSPC7363-10GEA 441 EUR
APOSPC7363-10G APOSPC7363-1G APOSPC7363-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660159
Número CAS: 86256-48-6