Print…
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-3'-trifluoromethoxyacetophenone, 3-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7362-1G PC7362-25G PC7362-5G
APOSPC7362-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7362-1G APOSPC7362-25G APOSPC7362-5G
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Ponto de ebulição: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094425
Número CAS: 237386-01-5
UN: 3265
ADR: 8,III