Print…
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7343-1G PC7343-5G PC7343-10G
APOSPC7343-1GEA 26.1 EUR
APOSPC7343-1G APOSPC7343-5G APOSPC7343-10G
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄ClF₄N
Peso Molecular: 249.5921 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570536
Número CAS: 401567-85-9